2-Bromo-4-metoxipiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61413-1G OR61413-25G OR61413-5G
APOSOR61413-1GEA 30.6 EUR
APOSOR61413-1G APOSOR61413-25G APOSOR61413-5G
2-Bromo-4-metoxipiridina 98%
2-Bromo-4-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254613
Núm. CAS: 89488-29-9