(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.2 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199,1213 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191752
Núm. CAS: 123536-14-1