Ácido 4-amino-3-clorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
Ácido 4-amino-3-clorobenzoico 97%
Ácido 4-amino-3-clorobenzoico
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. de fusión: 224…229 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460423
Núm. CAS: 2486-71-7