1,4-Dioxano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 37.7 EUR
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxano 99%
1,4-Dioxano
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 100…102 °C
Pto. de fusión: 44540 °C
Densidad: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006571
Núm. CAS: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II