3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 241 EUR
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₀H₁₀ClN₃
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084872
Núm. CAS: 126417-82-1