(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate, (2S)-2-(Hydroxymethyl)morpholine, N-BOC protected
OR61432-1G
APOSOR61432-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61432-1G
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine 97%
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Pto. de fusión: 60…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260606
Núm. CAS: 135065-76-8