1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dantrona, 1,8-Dihidroxiantraquinona
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona 98+%
1,8-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₄
Pto. de fusión: 190…195 °C
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001211
Núm. CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5