4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2,4-dichloropyridine
OR61439-5G
APOSOR61439-5GEA 162 EUR
APOSOR61439-5G
4,6-Dichloropyridin-3-amine 97+%
4,6-Dichloropyridin-3-amine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,001 g/mol
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234054
Núm. CAS: 7321-93-9