2,7-Dibromofluoreno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
OR6144-100G OR6144-25G OR6144-250G OR6144-500G
APOSOR6144-100GEA 56.7 EUR
APOSOR6144-100G APOSOR6144-25G APOSOR6144-250G APOSOR6144-500G
2,7-Dibromofluoreno
2,7-Dibromofluoreno
Formula: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019048
Núm. CAS: 16433-88-8