3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichloropyridine-2-carboxaldehyde
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 68.3 EUR
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formula: C6H3Cl2NO
MW: 176,0001 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839149
Núm. CAS: 471909-65-6