tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methyl-2-aminoethanol, tert-Butyl (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methyl-2-aminoethanol, N-Boc-N-methylethanolamine, N-Boc-N-methylglycinol, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycinol, (2-Hydroxyethyl)(methyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR61447-10G OR61447-100G OR61447-25G OR61447-5G
APOSOR61447-10GEA 94.4 EUR
APOSOR61447-10G APOSOR61447-100G APOSOR61447-25G APOSOR61447-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C/0,05mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425857
Núm. CAS: 57561-39-4