3-Bromo-4-iodoanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
OR61448-1G
OR61448-5G
OR61448-25G
APOSOR61448-1GEA
24.8
EUR
APOSOR61448-1G
APOSOR61448-5G
APOSOR61448-25G
3-Bromo-4-iodoanísol 97%
3-Bromo-4-iodoanísol
Formula:
C₇H₆BrIO MW: 312,9304 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C/2mmHg Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12547848 Núm. CAS: 466639-53-2 |