cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61449-1G OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA 163 EUR
APOSOR61449-1G APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18791201
Núm. CAS: 177906-46-6
UN: 3259
ADR: 8,III