N-Methyl-L-alanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-N-Me-Ala-OH, N-Me-Ala-OH
OR61451-100G OR61451-25G
APOSOR61451-100GEA 107 EUR
APOSOR61451-100G APOSOR61451-25G
N-Methyl-L-alanine 97%
N-Methyl-L-alanine
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037241
Núm. CAS: 3913-67-5