2,1,3-Benzotiadiazol-4-ilamina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 43.5 EUR
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzotiadiazol-4-ilamina 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃S
MW: 151,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005810
Núm. CAS: 767-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III