(S)-(-)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine 2HCl, (S)-(-)-3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
OR6149-25G
APOSOR6149-25GEA 191 EUR
APOSOR6149-25G
(S)-(-)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato 99%
(S)-(-)-3-Aminoquinuclidina diclorhidrato
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199,1213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191753
Núm. CAS: 119904-90-4