6-Cyano-2-naphthol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61500-25G OR61500-5G
APOSOR61500-25GEA 74.1 EUR
APOSOR61500-25G APOSOR61500-5G
6-Cyano-2-naphthol
6-Cyano-2-naphthol
Formula: C₁₁H₇NO
Pto. de fusión: 165,5…170.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863480
Núm. CAS: 52927-22-7