2-Bromo-p-anisidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-methoxyaniline
OR61502-1G OR61502-5G OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61502-1G APOSOR61502-5G APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,0485 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09029057
Núm. CAS: 32338-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III