3-Tolualdehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
m-Tolualdehído
OR61503-100G
OR61503-500G
OR61503-1KG
APOSOR61503-100GEA
46.4
EUR
APOSOR61503-100G
APOSOR61503-500G
APOSOR61503-1KG
3-Tolualdehído 98%
3-Tolualdehído
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 198…200 °C Densidad: 1,019 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003374 Núm. CAS: 620-23-5 EINECS: 204-617-8 |