Pinacol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 34.8 EUR
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinacol
Pinacol
Formula: C₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 174 °C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004462
Núm. CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III