Ácido (S)-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61506-1G OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA 701 EUR
APOSOR61506-1G APOSOR61506-5G
Ácido (S)-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico 98%
Ácido (S)-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico
Formula: C₆H₁₀O₃S
Pto. Ebullición: 131…132 °C/2,25mmHg
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >112,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 76497-39-7
EINECS: 278-480-8
UN: 3265
ADR: 8,II