3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR61509-100G OR61509-25G
APOSOR61509-100GEA 323 EUR
APOSOR61509-100G APOSOR61509-25G
3,5-Dichloro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dichloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,013 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839290
Núm. CAS: 100868-46-0