N-(2,4-Diclorofenil)-2-cloroacetamida
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 178 EUR
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Diclorofenil)-2-cloroacetamida
N-(2,4-Diclorofenil)-2-cloroacetamida
Formula: C₈H₆Cl₃NO
MW: 238,498 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018888
Núm. CAS: 6974-56-7