Anhídrido maleico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Furanedione
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 214 EUR
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Anhídrido maleico
Anhídrido maleico
Formula: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Pto. Ebullición: 202 °C
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005518
Núm. CAS: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III