Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61518-25G OR61518-5G
APOSOR61518-25GEA 0 EUR
APOSOR61518-25G APOSOR61518-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Thiomorpholine-1,1-dioxide hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738995
Núm. CAS: 59801-62-6