4-Iodobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61519-1G OR61519-25G OR61519-5G
APOSOR61519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61519-1G APOSOR61519-25G APOSOR61519-5G
4-Iodobenzaldehído 98%
4-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C
Pto. de fusión: 77…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039576
Núm. CAS: 15164-44-0