tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
OR6152-25G
OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA
84.1
EUR
APOSOR6152-25G
APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₆N₂O₂ MW: 172,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861753 Núm. CAS: 193269-78-2 UN: 2735 ADR: 8,III |