tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Boc-amino)azetidine
OR6153-1G OR6153-5G OR6153-10G
APOSOR6153-1GEA 50.9 EUR
APOSOR6153-1G APOSOR6153-5G APOSOR6153-10G
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
tert-Butyl azetidin-3-ylcarbamate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861759
Núm. CAS: 91188-13-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III