1-Chloroisoquinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 183 EUR
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formula: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425941
Núm. CAS: 3336-43-4