2,4,6-Tribromopyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61535-1G OR61535-5G
APOSOR61535-1GEA 77 EUR
APOSOR61535-1G APOSOR61535-5G
2,4,6-Tribromopyridine 95%
2,4,6-Tribromopyridine
Formula: C₅H₂Br₃N
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234002
Núm. CAS: 2408-70-0