2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 140 EUR
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068066
Núm. CAS: 1008-92-0