1,2-Dibromo-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-1G OR61541-25G OR61541-5G
APOSOR61541-1GEA 55.1 EUR
APOSOR61541-1G APOSOR61541-25G APOSOR61541-5G
1,2-Dibromo-4-iodobenceno 98%
1,2-Dibromo-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃Br₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753707
Núm. CAS: 909072-74-8