Purina-2,6-diildiamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
Purina-2,6-diildiamina 98%
Purina-2,6-diildiamina
Formula: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213668
Núm. CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2