2,4-Xilenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dimetilfenol
OR61605-100G OR61605-25G OR61605-500G
APOSOR61605-100GEA 50.9 EUR
APOSOR61605-100G APOSOR61605-25G APOSOR61605-500G
2,4-Xilenol 98%
2,4-Xilenol
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 209…213 °C
Pto. de fusión: 22…23 °C
Densidad: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002233
Núm. CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II
Índice Merck: 12,10215