3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61607-1G OR61607-250MG
APOSOR61607-1GEA 104 EUR
APOSOR61607-1G APOSOR61607-250MG
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024389
Núm. CAS: 1150617-53-0