3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
OR61609-1G OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA 374 EUR
APOSOR61609-1G APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024390
Núm. CAS: 1150617-55-2