4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 280 EUR
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O
Pto. de fusión: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056282
Núm. CAS: 77232-38-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR