3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61610-1G OR61610-5G OR61610-10G
APOSOR61610-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61610-1G APOSOR61610-5G APOSOR61610-10G
3-Acetyl-2-chloropyridine 97%
3-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
MW: 155,5816 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840751
Núm. CAS: 55676-21-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III