3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 255 EUR
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056283
Núm. CAS: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III