Ácido 5-cloro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 5-cloro-o-toluico
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
Ácido 5-cloro-o-toluico 98%
Ácido 5-cloro-2-metilbenzoico
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. de fusión: 168…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045842
Núm. CAS: 7499-06-1