2-Bromo-3-formilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR6170-25G OR6170-5G OR6170-100G
APOSOR6170-25GEA 143 EUR
APOSOR6170-25G APOSOR6170-5G APOSOR6170-100G
2-Bromo-3-formilpiridina 98%
2-Bromo-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. Ebullición: 100 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04966945
Núm. CAS: 128071-75-0