2-Cloro-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
OR6172-1G OR6172-5G
APOSOR6172-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6172-1G APOSOR6172-5G
2-Cloro-4-formilpiridina 97%
2-Cloro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06651557
Núm. CAS: 101066-61-9