tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 1150 EUR
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683209
Núm. CAS: 116026-95-0