5-Bromo-2-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 5-Bromopicolinaldehyde, 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR6176-25G OR6176-5G OR6176-100G
APOSOR6176-25GEA 88.6 EUR
APOSOR6176-25G APOSOR6176-5G APOSOR6176-100G
5-Bromo-2-formilpiridina 97%
5-Bromo-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112535
Núm. CAS: 31181-90-5