3-Bromo-4-formilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 EUR
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formilpiridina 95%
3-Bromo-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Pto. de fusión: 81…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05864506
Núm. CAS: 70201-43-3