2-Cloro-5-formilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6178-1G OR6178-5G OR6178-10G
APOSOR6178-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6178-1G APOSOR6178-5G APOSOR6178-10G
2-Cloro-5-formilpiridina 95%
2-Cloro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095223
Núm. CAS: 23100-12-1