1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6181-250MG
OR6181-10G
OR6181-1G
APOSOR6181-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR6181-250MG
APOSOR6181-10G
APOSOR6181-1G
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrole-3-carbaldehyde
Formula:
C₅H₅NO Pto. de fusión: 65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426733 Núm. CAS: 7126-39-8 |