Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-CBZ protected
OR6182-500MG
APOSOR6182-500MGEA 328 EUR
APOSOR6182-500MG
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115610
Núm. CAS: 105706-84-1