3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
OR6183-5G
APOSOR6183-5GEA 58 EUR
APOSOR6183-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C5H6N2O
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01313822
Núm. CAS: 112758-40-4