6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6188-250MG
APOSOR6188-250MGEA 224 EUR
APOSOR6188-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235198
Núm. CAS: 914637-04-0